Learn More
Dysprosium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4781892
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11301779
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012383.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.13g/25 x 25mm | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Formula molecolare Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
Numero MDL MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore Gray to Silver
Forma fisica Foil
Quantità 25 x 25 mm
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Odore Odorless
Imballaggio Under Argon
Aspetto Gray to silver foil
Densità 8.55g/cm3