Learn More
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048713
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11381059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011314.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15280-55-4
Formula molecolare C6H17DyO10
Molecular Weight (g/mol) 411.69
Numero MDL MFCD00013033
InChI Key SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 411.68 (339.62 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic