Learn More
Dysprosium(III) chloride hydrate, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048716
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11341069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011317.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00010984
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) chloride hydrate
Forma fisica Wet Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 268.86 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Sensibilità Hygroscopic