Learn More
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2200°C |
| Materiale o nome chimico | Dysprosium(III) fluoride |
| Punto di fusione | 1360°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Lump |
| Quantità | 25 g |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 219.5 |
| Vedi altri risultati |