Learn More
Dysprosium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050135
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11353877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035693.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
It is used in high-intensity metal-halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15474-63-2
Formula molecolare DyI3
Molecular Weight (g/mol) 543.213
Numero MDL MFCD00016072
InChI Key RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC Name dysprosium(3+);triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) iodide
Punto di fusione 955°C
Nota nome Ultra dry
Colore Green to Yellow
Forma fisica Flakes
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 543.21
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic