Learn More
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 11301069
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11301069 25 g 25g
11311069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11301069 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011315.14
 Restricted Item
Spedizione stimata: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-49-9
Molecular Formula DyH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 438.59
MDL Number MFCD00149683
InChI Key NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Melting Point 88.6°C
Color Cream to Yellow
pH 3
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 25 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
UN Number UN1477
Merck Index 14,3482
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 438.59 (348.51 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.