Learn More
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048714
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11301069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011315.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-49-9
Formula molecolare DyH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 438.59
Numero MDL MFCD00149683
InChI Key NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 88.6°C
Colore Cream to Yellow
pH 3
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,3482
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 438.59 (348.51 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic