Learn More
Dysprosium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049522
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11392538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014593.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24670-07-3
Formula molecolare C6H26Dy2O22
Molecular Weight (g/mol) 775.252
Numero MDL MFCD00150482
InChI Key WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
IUPAC Name dysprosium;oxalic acid;decahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Punto di fusione 40°C (in -H2O)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Dy2(C2O4)3·10H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 769.21 (589.06 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic