Learn More
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440301
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11440301
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040574.NA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A solution of 2,6-diformyl-4-methylphenol (0.15mmol) and benzoylhydrazide (0.30 mmol) in MeOH (10 ml) was allowed to react with the dysprosium(III) perchlorate hexahydrate (0.3 mmol) in 10 ml MeOH In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14692-17-2
Formula molecolare Cl3DyO12
Molecular Weight (g/mol) 460.838
Numero MDL MFCD00150227
InChI Key QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13767046
IUPAC Name dysprosium(3+);triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Forma fisica Liquid
Quantità 2 g
Numero UN UN3211
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 568.94 (460.85 Anhydrous)
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dysprosium perchlorate, 50% in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate