Learn More
DZIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene DZIP1
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16852164
Vedere i documenti
Proteintech
13779-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16842164
Vedere i documenti
Proteintech
13779-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
May participate in spermatogenesis via its interaction with DAZ.
Specifica
Specifica
DZIP1
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q86YF9, Q8BMD2
22873, 66573
DZIP1 Fusion Protein Ag4772
Primary
-20°C
DZIP1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DAZ interacting protein 1, DAZ interacting protein 1/2, DZIP, DZIP1, DZIP2, DZIPt1, KIAA0996, RP11 23E3.3, Zinc finger protein DZIP1
Dzip1
IgG
Antigen Affinity Chromatography