Learn More
Masterflex™ E-3603 Non-DEHP Lab Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12.7 mm
15.875 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5875 mm
3.175 mm
missing translation for 'unitSize'
15m
Pezzo
Descrizione
- For general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments use.
- Non-DEHP.
- Phthalate free.
- Long life.
- Chemically resistant.
- Nonoxidizing.
- Able to bend to sharp radius curves.
- Easily works with fittings.
- Transparent.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 3A;Non-DEHP;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12.7 mm |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15.875 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5875 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or ETO |
| Colore | Trasparente |
| Vedi altri risultati |