Learn More
Masterflex™ E-3603 Non-DEHP Lab Tubing
Codice prodotto. 15377077
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12.7 mm
15.875 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5875 mm
3.175 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 15377077
Marca: Masterflex™ 0640795
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for general laboratory, food/beverage, biopharmaceutical, analytical instrument use.
  • For general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments use.
  • Non-DEHP.
  • Phthalate free.
  • Long life.
  • Chemically resistant.
  • Nonoxidizing.
  • Able to bend to sharp radius curves.
  • Easily works with fittings.
  • Transparent.
Specifica
Certificazione/Conformità 3A;Non-DEHP;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 15.875 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema metrico) esterno 22.225 mm
Overall Length (Metric) 15.2 m
Spessore (sistema metrico) 3.175 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Metodo di sterilizzazione Autoclave or ETO
Colore Trasparente
Pressione massima 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C