Learn More
Brivudine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
58.20€ - 518.00€
Identificatori chimici
CAS | 69304-47-8 |
---|---|
Formula molecolare | C11H13BrN2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 333.14 |
Numero MDL | MFCD00058585 |
InChI Key | ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N |
Sinonimo | brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish |
PubChem CID | 446727 |
IUPAC Name | 5-[(E)-2-bromoethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11387449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27853.MF |
50 mg |
58.20€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15443797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27853.MD |
250 mg |
170.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11397449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27853.03 |
1 g |
518.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIt is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Identificatori chimici
69304-47-8 | |
333.14 | |
ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N | |
446727 | |
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O |
C11H13BrN2O5 | |
MFCD00058585 | |
brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish | |
5-[(E)-2-bromoethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
Specifica
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine | |
∽165°C (decomposition) | |
MFCD00058585 | |
Soluble in water and methanol. | |
+10° (c=1 in Methanol) | |
5-[(E)-2-bromoethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione | |
446727 | |
98% |
69304-47-8 | |
C11H13BrN2O5 | |
brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish | |
ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N | |
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O | |
333.14 | |
333.14 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : YU7355000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only