Learn More
3M™ Tappi per orecchie E-A-R™ Ultrafit
Codice prodotto. p-8006571
Click to view available options
Colore:
Giallo
Green
Yellow, Blue
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomeric Polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Quantità:
200/Pk.
50/Pk.
50/conf.
Dimensione della confezione:
50 paia
pezzi 200
Codice prodotto. 12602565
Marca: 3M™ 7000038199
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ear Plugs are reusable and have a proven triple-flange design that fits comfortably in most ears. They reduce noise levels by 14-32 dB and can be cleaned easily with soapy water and reused again and again – helping decrease waste.
  • Disponibili con custodia con gancio per cintura.
  • Riutilizzabili, facili da lavare.
  • Non devono essere modellati pe rl'inserimento a garanzia di una maggiore igiene
  • Non è necessario affusolarli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Yellow, Blue
Certificazione/Conformità CE Approved
Quantità 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 32 db
Product Type Ear Plugs
Materiale Elastomeric Polymer