Learn More
3M™ Fascia per testa E-A-RCap™
Codice prodotto. 12622555
Click to view available options
:
Color: Blue and Yellow; Noise Reduction Rate: 23 db
Codice prodotto. 12622555
Marca: 3M™ 7000089405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protegge gli operatori esposti ad ambienti rumorosi. Le fasce 3M™ E_A_RCap™ includono inserti auricolari rotondi che proteggono l'ingresso del condotto uditivo. Trasmissione del rumore ridotta mediante la fascia. Da indossare attorno al collo quando non in uso. Sono inoltre disponibili inserti auricolari sostituibili.
Protegge gli operatori esposti ad ambienti rumorosi. Otoprotezione monouso ideale in fabbrica per i visitatori.
  • Gli inserti auricolari rotondi sigillano l'ingresso del condotto uditivo per una migliore indossabilità
  • Non essendo necessario toccare la punta dell'inserto, assicurano una maggiore igiene
  • Bassa trasmissione della rumorosità tramite l'archetto
  • L'archetto può essere appoggiato intorno al collo quando non in uso
  • Attenuazione ottimale per molte applicazioni
  • Facile da lavare e pulire
  • Inserti auricolari facilmente sostituibili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blu e giallo
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Plug Shape Rotondo
Product Type Ear Plug
Materiale Polycarbonate (Band) / Polyurethane Foam (Ear tip)