Learn More
E-Cadherin (CDH1) / CD324 (Intercellular Junction Marker) Mouse, Clone: rCDH1/1525, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | E-Cadherin (CDH1) / CD324 (Intercellular Junction Marker) |
|---|---|
| Clone | rCDH1/1525 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15951328
|
EnquireBio
999-MSM7-P0 |
20 μg | |||||||
|
15961328
|
EnquireBio
999-MSM7-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| E-Cadherin (CDH1) / CD324 (Intercellular Junction Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human E-Cadherin protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 120-80kDa (Mature); 135kDa (Precursor) |
| rCDH1/1525 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 999 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| MCF-7, LS174T, Raji, HT29, SK-BR3 cells. Prostate or Colon carcinomas. |