missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E. coli luxS Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5117653
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Involved in the synthesis of autoinducer 2 (AI-2) which is secreted by bacteria and is used to communicate both the cell density and the metabolic potential of the environment. The regulation of gene expression in response to changes in cell density is called quorum sensing. Catalyzes the transformation of S-ribosylhomocysteine (RHC) to homocysteine (HC) and 4,5-dihydroxy-2,3-pentadione (DPD).
Specifica
| E. coli luxS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| luxS | |
| luxS | |
| Recombinant Escherichia coli S-ribosylhomocysteine lyase protein (2-171aa). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P45578 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 58460147 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto