missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099553
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16458818

Marca: Medchem Express HYN0007

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III; Didemethoxycurcumin) is a natural derivative of curcumin with anti-inflammatory and anti-cancer activities.

Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III

Specifica

Materiale o nome chimico (E,E)-Bisdemethoxycurcumin
CAS 33171-05-0
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H16O4
Quantità 10 mg
Sinonimo (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 308.33
Peso formulazione 308.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato