missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ E2F-4 Antibody (E2F4/8811R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-26926
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
E2F-4 Monoclonal antibody specifically detects E2F-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| E2F-4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT | |
| E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, E2F-4p107/p130-binding protein, transcription factor E2F4 | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human E2F-4 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 1874 | |
| Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| E2F4/8811R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto