Learn More
EAAT3 Antibody [Alexa Fluor« 750], R&D Systems™
Code produit 30498867 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30498867 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498867 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338021AF750
 Restricted Item
Spedizione stimata: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EAAT3 Polyclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen EAAT3
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 430-524 of human EAAT3 (NP_004161.4).,, Sequence:, SIKPGVTQKVGEIARTGSTPEVSTVDAMLDLIRNMFPENLVQACFQQYKTKREEVKPPSDPEMNMTEESFTAVMTTAISKNKTKEYKIVG
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline ABC Transporters, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6505
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.