Learn More
Sperian™ Inserto auricolare
Codice prodotto. 15221149
Click to view available options
:
Color: Yellow and White
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15221149
Marca: Sperian™ 1006187
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Wears more comfortably than other foam earplugs over long periods of time. Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303 Disposable Earplugs are ideal for medium- to high-noise environments.
  • Polyurethane foam expands gently in ear canal, resulting in less expansion pressure
  • Smooth, soil-resistant skin prevents dirt build-up
  • Tapered bullet-shaped design is easier to roll-down and insert, adapts more evenly to ear canal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo e bianco
Size Misura unica
Quantità 1 ciascuno
Plug Shape Punto
Product Type Inserto auricolare