Learn More
Buerkle™ Chiusura Easy-Click™
Codice prodotto. 10229251
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
10 mm
Tubi flessibili con diam. esterno di 20 mm
15 mm
Diam. est. 15 mm Tubi flessibili
20 mm
Colore:
Blu
Red
Verde
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10229251
Marca: Buerkle™ 86190155
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. ™™ The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hose Clamp
Materiale PVDF, acciaio, zincato
Include Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 mm Flexible Hose
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 15 mm
Colore Blu
Rivestimento Zinc