Learn More
Buerkle™ Chiusura Easy-Click™
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
10 mm
Tubi flessibili con diam. esterno di 20 mm
15 mm
Diam. est. 15 mm Tubi flessibili
20 mm
Colore:
Blu
Red
Verde
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
Specifica
Specifica
| Tipo | Hose Clamp |
| Materiale | PVDF, acciaio, zincato |
| Include | Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20 mm Flexible Hose |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 20 mm |
| Colore | Verde |
| Rivestimento | Zinc |