Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Easy-Read™ per usi generici: Ad immersione totale
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Manufactured and tested by our USA quality team, these thermometers are traceable to NIST™ and include a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie. |
| Tipo di immersione | Ad immersione totale |
| Include | Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 12 in |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 300 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50 °C |
| Min. Temperature (Metric) | −35 °C |
| Vedi altri risultati |