Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione totale
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −10 °C a 225 °C
Da −20 °C a 110 °C
Da −20 °C a 150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
300 mm
350 mm
Punti di calibrazione:
0°, 50°, 100 °C
0°, 60°, 120 °C
1°, 100°, 200 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°, 50°, 100 °C |
| Certificazione/Conformità | Ciascun termometro include un rapporto di calibrazione personalizzato che indica le correzioni a un decimo della suddivisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Numero di serie individuale e prodotto negli Stati Uniti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie. |
| Tipo di immersione | Ad immersione totale |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 300 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110 °C |
| Min. Temperature (Metric) | −20 °C |
| Vedi altri risultati |