Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione totale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13089142 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −10 °C a 225 °C
Da −20 °C a 110 °C
Da −20 °C a 150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
300 mm
350 mm
Punti di calibrazione:
0°, 50°, 100 °C
0°, 60°, 120 °C
1°, 100°, 200 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13089142
Marca: H-B Instrument™ B602020900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Singolo report di calibrazione secondo necessità per numerose procedure operative standard
  • Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
  • Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
  • Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Punti di calibrazione 1°, 100°, 200 °C
Certificazione/Conformità Ciascun termometro include un rapporto di calibrazione personalizzato che indica le correzioni a un decimo della suddivisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Numero di serie individuale e prodotto negli Stati Uniti
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Tipo di immersione Ad immersione totale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 14 pollici
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 350 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Liquido Enviro-Safe™
Temperatura max (sistema metrico) 225 °C
Min. Temperature (Metric) −10 °C
Temperature Range (Metric) Da −10 °C a 225 °C
Accuracy ±1 °C
Suddivisione 1 °C