Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns
Codice prodotto. 15949007 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diametro (sistema metrico):
50 μm
75 μm
150 μm
200 μm
Dimensione particelle:
2 μm
2.6 μm
3 μm
4 μm
5 μm
Monolith
Materiale di impaccamento:
Monolith Polymer
PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15949007
Marca: Thermo Scientific™ ES806A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Robust capillary flow HPLC columns for sensitive protein, peptide and mAbs separation using the stand alone or integrated easy to use design.
Ensure robust nano and capillary flow into your LC-MS using Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns. The integrated column/emitter design eliminates dead volume and is temperature-controlled for maximum reliability and performance. Rigorously tested to ensure maximum quality, these columns deliver maximum simplicity and ease-of-use. The capillary flow HPLC columns provide sensitive protein, peptide, and monoclonal antibody (mAb) separation. They give proteomics researchers more than ever before: more throughput, more sensitivity, more separation power and more ease of use.
The unique EASY-Spray design provides uncompromised performance and ease-of-use in nano and capillary LC-MS proteomics applications. Features include the following:
  • Precision positioned glass emitter
  • Integrated precision designed union
  • Integrated temperature control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Analytical Column, EASY-Spray
Diametro (sistema metrico) 150 μm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 14500 psi (1000 bar)
Dimensione particelle 2 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Easy Spray
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa