Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
13.4 in.
17.7 in.
19.7 in.
25.6 in.
35.4 in.
47.2 in.
Capacità (sistema imperiale):
80.9 oz.
183.2 oz.
262 oz.
438 oz.
814 oz.
1709 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 375
pezzi 500
pezzi 700
Descrizione
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
easy tear bag, easy tear sterile bag, tearable sterile bag, sterile bag
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 80.9 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2.4 L |
| Certificazione/Conformità | CoC |
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilisation of pharmaceutical equipment and components |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |