Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17852467 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
13.4 in.
17.7 in.
19.7 in.
25.6 in.
35.4 in.
47.2 in.
Capacità (sistema imperiale):
80.9 oz.
183.2 oz.
262 oz.
438 oz.
814 oz.
1709 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 375
pezzi 500
pezzi 700
Codice prodotto. 17852467
Marca: Keystone Cleanroom Products SBMGETHS1620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
  • Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
  • No sterile cutting instruments required to open the bag
  • Low particle generation when opening via the Easy-Tear
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Exceptional microbial barrier
  • Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
easy tear bag, easy tear sterile bag, tearable sterile bag, sterile bag
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 262 oz.
Capacità (sistema metrico) 7.7 L
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Sterilisation of pharmaceutical equipment and components
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 203 μm
Senza lattice Yes
N. per custodia 700
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 39.9 cm
Product Type Autoclave Bag