Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
1755.00€ - 8385.00€
Specifica
Product Type | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CoC |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17802477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS0813 |
80.9 oz. | 2.4 L | 34 cm | 13.4 in. |
1755.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17842467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1318 |
183.2 oz. | 5.4 L | 45 cm | 17.7 in. |
2810.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17852467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1620 |
262 oz. | 7.7 L | 50 cm | 19.7 in. |
2710.00€
pezzi 700 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17862467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2026 |
438 oz. | 13 L | 65 cm | 25.6 in. |
3160.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17872467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2635 |
814 oz. | 24 L | 89.9 cm | 35.4 in. |
2855.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17882467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS3947 |
1709 oz. | 50.5 L | 120 cm | 47.2 in. |
8385.00€
pezzi 375 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
easy tear bag, easy tear sterile bag, tearable sterile bag, sterile bag
Specifica
Autoclave Bag | |
CoC | |
White | |
Sterilisation of pharmaceutical equipment and components | |
Non-sterile | |
Yes |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
HDPE | |
203 μm | |
8 mil |