Learn More
Berkshire™ Manico telescopico in alluminio EasyClean™ 360
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
95 to 180 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
10 maniglie/cartone in alluminio, dimesnsioni 37 - 71 in. (95 - 180 cm)
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 to 180 cm |
| Certificazione/Conformità | ISO Class 3 to 8, Cleanroom Class 1 to 100,000, EU Grade A/B/C/D |
| Materiale | Aluminum |