Learn More
Contec™ Testine per mocio EasyCurve™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16695514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Microfibra di poliestere scanalata
Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma di poliuretano idrofilo
Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata
Schiuma di poliuretano idrofilo
Product Type:
Testina per mocio
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 40
pezzi 48
Codice prodotto. 16695514
Marca: Contec™ EZMP0350
Mocio leggero per soffitti, pareti e pavimenti. Possibilità di scelta tra versioni non sterili o convalidate sterili. Le testine per mocio sono sterilizzabili in autoclave. Le testine per mocio EasyCurve™ utilizzano superfici curve per mocio con connettori girevoli per facilitare il contatto con la superficie a diverse angolazioni.
Il mocio EasyCurve™ Contec è stato progettato appositamente per ambienti critici e controllati ed è ora disponibile con un rivestimento in microfibra scanalato che consente una pulizia semplice e uniforme per una raccolta delle particelle e una rimozione della contaminazione migliori. La combinazione della superficie curva del mocio e del connettore girevole si traduce in un facile contatto con la superficie e in un’eccezionale manovrabilità, rendendo EasyCurve uno strumento di pulizia ideale per soffitti, pareti e pavimenti. Tutti i componenti del mocio EasyCurve sono sterilizzabili in autoclave.
Caratteristiche & vantaggi
  • Tutti i componenti sono sterilizzabili in autoclave e questo li rende ideali per un’ampia gamma di applicazioni di pulizia negli ambienti sterili più critici
  • La leggerezza della testina e del manico del mocio riduce significativamente l’affaticamento dell’operatore
  • Il mocio monouso è economico e facile da installare senza attrezzi
  • Il mocio curvo e il telaio girevole per mocio garantiscono un contatto agevole con la superficie
  • La parte frontale in microfibra scanalata fornisce una migliore rimozione dei contaminanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Sterilità Sterili
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Size 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 pollici)
Monouso Monouso
Quantità 1/sacchetto, 48 sacchetti/confez.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pulizia EasyCurve
Da utilizzare con (applicazione) Progettata per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici, ospedali, farmacie di composizione e altri ambienti critici o controllati
Color-coded No
Materiale Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.