Learn More
Contec™ Testine per mocio EasyCurve™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Il mocio EasyCurve™ Contec è stato progettato appositamente per ambienti critici e controllati ed è ora disponibile con un rivestimento in microfibra scanalato che consente una pulizia semplice e uniforme per una raccolta delle particelle e una rimozione della contaminazione migliori. La combinazione della superficie curva del mocio e del connettore girevole si traduce in un facile contatto con la superficie e in un’eccezionale manovrabilità, rendendo EasyCurve uno strumento di pulizia ideale per soffitti, pareti e pavimenti. Tutti i componenti del mocio EasyCurve sono sterilizzabili in autoclave.
Caratteristiche & vantaggi
- Tutti i componenti sono sterilizzabili in autoclave e questo li rende ideali per un’ampia gamma di applicazioni di pulizia negli ambienti sterili più critici
- La leggerezza della testina e del manico del mocio riduce significativamente l’affaticamento dell’operatore
- Il mocio monouso è economico e facile da installare senza attrezzi
- Il mocio curvo e il telaio girevole per mocio garantiscono un contatto agevole con la superficie
- La parte frontale in microfibra scanalata fornisce una migliore rimozione dei contaminanti
Specifica
Specifica
| Product Type | Testina per mocio |
| Codice colore | Bianco |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Size | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 pollici) |
| Monouso | Monouso |
| Quantità | 4/sacchetto, 12 sacchetti/confez. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di pulizia EasyCurve |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettata per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici, ospedali, farmacie di composizione e altri ambienti critici o controllati |
| Color-coded | No |
| Vedi altri risultati |