Learn More
Contec™ Sistema di pulizia per tende a strisce in plastica DualClean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15606986 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Copertura DualClean
Telaio DualClean
Materiale:
100% poliestere a maglia
100% poliestere tessuto
Acciaio inossidabile (304)
Microfibra di poliestere
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 80
Codice prodotto. 15606986
Marca: Contec™ 2778
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato per la pulizia completa, facile ed economica delle tende a strisce in vinile. Il sistema di pulizia per tende a strisce in plastica Contec™ DualClean™ è un sistema esclusivo che consente di pulire rapidamente entrambi i lati delle tende a strisce in plastica da 4 a 12 pollici in un unico passaggio.
Sistema DualClean
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
  • Pulisce facilmente e uniformemente entrambi i lati della lunghezza della striscia
  • Sono disponibili due coperture in tessuto per soddisfare le esigenze di pulizia:
    • Il tessuto di spugna in microfibra rimuove e intrappola la polvere e altri contaminanti visibili
    • Il poliestere a maglia Quiltec™ è ideale per gli ambienti critici
  • Il telaio si adatta a un'ampia varietà di manici Contec
  • Il telaio elettrolucidato è autoclavabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 14.5 x 6.8 pollici (36.5 x 17 cm)
Product Type Telaio DualClean
Codice colore Bianco
Modello 2778
Lunghezza (sistema imperiale) 14.5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 36,8 cm
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.8 pollici
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (applicazione) Consente di pulire facilmente e rapidamente entrambi i lati delle tende in plastica in un unico passaggio
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile (304)