Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad™ 1000 Refill Universal Pipette Tips
Codice prodotto. 11759472
Click to view available options
:
Volume: 100 to 1000 μL
Codice prodotto. 11759472
Marca: Greiner Bio-One 741045
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Serves as simple, time and space saving refill system for standard pipette tips.
  • Autoclavable EasyLoad™ racks
  • Racks are stackable
  • Color-coded boxes
  • Design of rack's interior increases stability during autoclaving and when pipette tips are being used with multi-channel pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 1000 μL
Sterilità Non sterile
Colore Blue
Autoclavabile Autoclavable
Formato Ricarica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Gilson, Socorex
Graduato Yes
Product Line EasyLoad
Materiale Polipropilene