Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rack per piastre di Petri Easyplate
Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di grandi quantità di piastre Petri.
205.00€ - 770.00€
Specifica
Product Type | Rack, piastre Petri |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | Piastre Petri (100 mm) |
Materiale | Policarbonato |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastra di Petri |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11744736
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0009 |
Naturale | 24 cm |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10358469
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0409 |
Assortiti | 24 cm |
770.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11794736
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0314 |
Blu | 37 cm |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
- Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
- In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Rack, piastre Petri | |
Piastre Petri (100 mm) | |
Piastra di Petri |
Sì | |
Policarbonato | |
1 ciascuno |