Learn More
Fisherbrand™ Rack per piastre di Petri Easyplate™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blu
Giallo
Rosso
Posizioni:
48
84
Size:
22.8 cm
22.8 cm
35.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni.
- Increase workspace and efficiently transport large quantity of Petri dishes
- Available in 4 colors and two sizes; the 24.1cm (9.5 in.) high size holds forty-eight 100mm Petri dishes, and the 36.8 cm (14.5 in.) high size holds eighty-four 100 mm Petri dishes
- Silicone holding strips grip each Petri dish; easily insert and remove groups of dishes without disturbing upper or lower dishes
- Side labels provide space for critical sample identification
- Lightweight, chemical resistant polycarbonate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Order Info
Disponibili in due dimensioni—il rack da 14 pollici (35.5 cm) può contenere un totale di 84 piastre; il rack da 9 pollici (22.8 cm) può contenere 48 piastre.
Specifica
Specifica
| Product Type | Petri Dish Rack |
| Matrice | 12 x 4 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Assorted |
| Capacità | Petri Dishes (100 mm) |
| Materiale | Polycarbonate |
| Posizioni | 48 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |