Learn More
Contec™ Mocio EasySat
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensions:
55 x 46 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Materiale della schiuma in poliestere idrofilo/estere pulito, con bordi sigillati tagliati a laser.
- Il serbatoio traslucido consente di vedere la soluzione
- Completamente autoclavabile per aree critiche
- Facile da utilizzare
- Compatibile con una vasta gamma di solventi
Specifica
Specifica
| Dimensions | 55 x 46 cm |
| Product Type | Mocio senza ingombro |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |