Learn More
Greiner Bio-One EASYseal™ Adhesive Microplate Sealer
Codice prodotto. 15975331
Click to view available options
:
EASYseal Adhesive Microplate Sealer
Codice prodotto. 15975331
Marca: Greiner Bio-One 676001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For optical measurements and all laboratory purposes. Greiner Bio-One EASYseal™ Adhesive Microplate Sealer provides protection against evaporation and contamination.
  • Coated with acrylate adhesive
  • Coverage/storage of microplates (e.g in ELISA applications)
  • Protection against evaporation and contamination
  • Suitable for optical measurements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 100
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Product Type Sealer
Adesivo Acrylate
Plate Compatibility Microplate
For research use only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.