Learn More
Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-Tube
Codice prodotto. 12378212 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Codice prodotto. 12378212
Marca: Thermo Scientific™ 602411
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce tedious PCR set-up protocols to a single step using Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-tube.
Features:
  • Delivers better specificity and yield than conventionally prepared mixtures
  • Compatible with a wide range of enzymes
  • Wax layer provides safe, easy storage of reagent mixture, prevents oxidation and evaporation, and eliminates wasted reagents
Ordering Information:
Use 0.2mL tubes for 0.2mL heating blocks and 0.5mL tubes for 0.5 or 0.6mL heating blocks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EasyStart Micro 100
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Requisiti di stoccaggio Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Volume reazione 50 to 100 μL
Product Type Tube