Learn More
Eaton's reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eaton's reagent |
| Colore | Undesignated |
| CAS | 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3 |
| Punti di ebollizione | 122.0°C (1.0 mmHg) |
| Formula molecolare | O10P4 |
| Numero MDL | MFCD00070545 |
| Concentrazione | 6.7 to 8.2 % |
| Fieser | 05,535; 07,291; 08,400; 11,428 |
| Densità | 1.5000g/mL |
| Sinonimo | Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Eaton's reagent
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.