Learn More
Eaton's reagent
Codice prodotto. p-2691412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10611473
Marca: Thermo Scientific Acros 369805000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39394-84-8 | O10P4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Eaton's reagent
Colore Undesignated
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Punti di ebollizione 122.0°C (1.0 mmHg)
Formula molecolare O10P4
Numero MDL MFCD00070545
Concentrazione 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Densità 1.5000g/mL
Sinonimo Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Peso formulazione 283.89
Percent Purity 6.7 to 8.2%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4360
Gravità specifica 1.5
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eaton's reagent
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Skyddsangivelse
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.