Learn More
EBE-A22, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482177
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
Codice prodotto. 16482177
Marca: Medchem Express HY14347
MedChemExpress EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
Specifica
Materiale o nome chimico EBE-A22
CAS 229476-53-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16BrN3O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (133.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(N(C)C2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 374.23
Peso formulazione 374.23
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.