Learn More
Ebro Electronic™ EBI 10-T100 Temperature Data Loggers with Internal Sensors
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-85°C to +150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Completely waterproof IP 68
- Programming and evaluation with PC
- Exchangeable battery
Specifica
Specifica
| Tipo | Datalogger, EBI 10-T100 Temperature |
| Memoria dati | 100,000 Readings |
| Tipo di batteria | 3.6 V |
| Autonomia della batteria | 2 Years |
| Canali | 1 |
| Certificazione/Conformità | Factory calibration certificate |
| Protezione IP | IP68 |
| Modello | EBI 10-T100 |
| Tipi di sensore | Pt 1000 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For measurements in the beverage industry, Bottle cleaning, Core temperature measurement |
| Vedi altri risultati |