Learn More
Ebro Electronic™ EBI 100-TP230 Temperature/Pressure Loggers
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- F-value and A0 value calculation
- Without radio technology
- Temperature resistant up to 150°C
- High accuracy
- Completely waterproof
- Programming and evaluation with PC
- Exchangeable battery
- Acc. to EN 285, ISO 17665 and ISO 15883
Specifica
Specifica
| Tipo | EBI 100-TP230 Temperature/Pressure Logger |
| Memoria dati | 2 x 9000 Readings |
| Tipo di batteria | Lithium |
| Certificazione/Conformità | Calibration certificate |
| Protezione IP | IP68 |
| Modello | EBI 100-TP230 |
| Tipi di sensore | Pt 1000 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoring and validation of processes in steam sterilizers, hot air sterilizers, incubators, refrigerators, climate cabinets |
| Precisione (Temperatura) | ±0.3°C |
| Risoluzione temperatura | 0.1°C |
| Vedi altri risultati |