Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
Click to view available options
Tipi di allarme:
Allarme LED
Flashing LCD Segment
Canali:
1
2
Memoria dati:
40000 misurazioni
40000 valori
Protezione IP:
IP52
IP67
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.
Specifica
Specifica
| Tipo | Logger di temperatura EBI 20-TE1 con sonda esterna |
| Tipo di display | LCD |
| Memoria dati | 40000 valori |
| Calibrazione | Calibrated |
| Tipi di allarme | Flashing LCD Segment |
| Tipo di batteria | Litio |
| Autonomia della batteria | > 24 mesi |
| Canali | 1 |
| Certificazione/Conformità | Certificato di calibrazione in fabbrica |
| Protezione IP | IP67 |
| Vedi altri risultati |