Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
Codice prodotto. 10704402
Click to view available options
Tipi di allarme:
Allarme LED
Flashing LCD Segment
Canali:
1
2
Memoria dati:
40000 misurazioni
40000 valori
Protezione IP:
IP52
IP67
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10704402
Marca: Ebro Electronic™ 16010042A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Registro dati temperatura
Tipo di display LCD
Memoria dati 40000 misurazioni
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Allarme LED
Software Type Universal Software
Tipo di batteria Litio
Autonomia della batteria 24 mesi
Canali 1
Interfaccia USB
Protezione IP IP67
Modello EBI 20-T1
Tipi di sensore NTC
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Precisione temporale Da 1 min. a 24 ore
Intervallo di umidità da 10 a 90%
Risoluzione temperatura 0.5 °C
Temperature Range (Metric) Da –30 a 60 °C
Temperatura di esercizio (sistema metrico) da –30 a 60 °C
Lunghezza (sistema metrico) 69 mm