Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
Codice prodotto. 11793559
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to +70°C
Da –30 a 60 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11793559
Marca: Ebro Electronic™ 16010046A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di display LCD
Memoria dati 40,000 Readings
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Flashing LCD Segment
Tipo di batteria 3 V Lithium (CR2450)
Autonomia della batteria ∼1 Year
Certificazione/Conformità Factory calibration certificate
Protezione IP IP67
Modello Set EBI 20-T1
Tipi di sensore NTC
Precisione (Temperatura) ±0.5°C (-20° to +40°C), ± 0.8°C for the remaining measuring range
Risoluzione temperatura 0.1°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 69 x 48 x 22 mm
Peso (sistema metrico) Approx. 45 g