Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to +70°C
Da –30 a 60 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.
Specifica
Specifica
| Tipo | Set logger di temperatura EBI 20-TE1 |
| Tipo di display | LCD |
| Memoria dati | 40000 valori |
| Calibrazione | Calibrated |
| Tipi di allarme | Flashing LCD Segment |
| Tipo di batteria | Litio |
| Autonomia della batteria | > 24 mesi |
| Include | Logger, software di valutazione, interfaccia. |
| Canali | 1 |
| Certificazione/Conformità | Certificato di calibrazione in fabbrica |
| Vedi altri risultati |