Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20-TF Food Temperature Data Logger
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Datalogger, EBI 20-TF Food Temperature |
| Memoria dati | 8000 Readings |
| Tipo di batteria | Lithium |
| Autonomia della batteria | 1 Year |
| Canali | 1 |
| Certificazione/Conformità | Factory Calibration certificate |
| Protezione IP | IP67 |
| Modello | EBI 20-TF |
| Tipi di sensore | NTC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reliable Temperature Recording, Core Temperature Measurement, Hot Serving Counters, Meals on Wheels, Catering in Hospital /Retirement Hom, According to DIN EN 12830 |
| Vedi altri risultati |